1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27868-100MG PC27868-250MG
APOSPC27868-100MGEA 6010 DKK
APOSPC27868-100MG APOSPC27868-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₂₂H₂₁F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28389033
CAS-nummer: 1986905-26-3