(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27865-100MG PC27865-250MG
APOSPC27865-100MGEA 9680 DKK
APOSPC27865-100MG APOSPC27865-250MG
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₂₃H₁₈FNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371711
CAS-nummer: 1260608-92-1