2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27859-100MG PC27859-1G PC27859-250MG
APOSPC27859-100MGEA 4750 DKK
APOSPC27859-100MG APOSPC27859-1G APOSPC27859-250MG
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Formel: C₂₄H₁₈F₃NO₅
Molekylvægt: 457.399 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28389401
CAS-nummer: 1692823-37-2