(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC27855-100MG PC27855-1G PC27855-250MG
APOSPC27855-100MGEA 3830 DKK
APOSPC27855-100MG APOSPC27855-1G APOSPC27855-250MG
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
(2,4-Difluoro-phenyl)-[(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)]-acetic acid
Formel: C₂₃H₁₇F₂NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026220
CAS-nummer: 678991-01-0