2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2785-1G PC2785-250MG PC2785-5G
APOSPC2785-1GEA 1090 DKK
APOSPC2785-1G APOSPC2785-250MG APOSPC2785-5G
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094191
CAS-nummer: 502496-35-7