4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 164 DKK
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094190
CAS-nummer: 502496-34-6