2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2774-1G PC2774-250MG PC2774-5G
APOSPC2774-1GEA 2460 DKK
APOSPC2774-1G APOSPC2774-250MG APOSPC2774-5G
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol 95%
2-Amino-6-bromo-4-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molekylvægt: 206.012 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094183
CAS-nummer: 502496-32-4