4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2712-25G PC2712-50G PC2712-5G
APOSPC2712-25GEA 1110 DKK
APOSPC2712-25G APOSPC2712-50G APOSPC2712-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₄N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094163
CAS-nummer: 502496-21-1