4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 284 DKK
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Smeltepunkt: 54…57 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04973906
CAS-nummer: 145349-66-2