trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2641-1G PC2641-250MG PC2641-5G
APOSPC2641-1GEA 436 DKK
APOSPC2641-1G APOSPC2641-250MG APOSPC2641-5G
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
trans-2-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formel: C₁₀H₇F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06205273
CAS-nummer: 399579-92-1