3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid, 2-(2-Carboxyethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 3-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 1860 DKK
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458088
CAS-nummer: 914636-53-6