3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC2637-1G
PC2637-5G
PC2637-25G
APOSPC2637-1GEA
959
DKK
APOSPC2637-1G
APOSPC2637-5G
APOSPC2637-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
3-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Formel:
C₈H₆ClF₃O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08458087 CAS-nummer: 89807-43-2 UN nummer: 1760 ADR: 8,III |