4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2634-1G PC2634-5G
APOSPC2634-1GEA 950 DKK
APOSPC2634-1G APOSPC2634-5G
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Formel: C₈H₆F₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458086
CAS-nummer: 530080-17-2