4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 933 DKK
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
Molekylvægt: 189.207 g/mol
Smeltepunkt: 99…101 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08458080
CAS-nummer: 914636-44-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III