2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2621-1G PC2621-250MG
APOSPC2621-1GEA 3550 DKK
APOSPC2621-1G APOSPC2621-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 95%
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formel: C₆H₅F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060542
CAS-nummer: 65865-28-3
UN nummer: 1986
ADR: 3+6.1,III