3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2607-1G PC2607-250MG
APOSPC2607-1GEA 393 DKK
APOSPC2607-1G APOSPC2607-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458073
CAS-nummer: 178546-34-4