3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2592-1G PC2592-25G PC2592-5G
APOSPC2592-1GEA 384 DKK
APOSPC2592-1G APOSPC2592-25G APOSPC2592-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
Smeltepunkt: 130…133 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972707
CAS-nummer: 150444-95-4