Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Dichloro-3,3,4,4-tetrafluorocyclobut-1-ene
PC2518-5G PC2518-1G
APOSPC2518-5GEA 3530 DKK
APOSPC2518-5G APOSPC2518-1G
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene) 97%
Perfluoro(1,2-dichlorocyclobut-1-ene)
Formel: C₄Cl₂F₄
Molekylvægt: 194.942 g/mol
Kogepunkt: 67.1 °C (760 mm Hg)
Smeltepunkt: –43 °C
Massefylde: 1.534 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019268
CAS-nummer: 377-93-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III