1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5H-Octafluoro-3-oxapentanesulphonyl fluoride
PC2511-1G PC2511-5G
APOSPC2511-1GEA 1770 DKK
APOSPC2511-1G APOSPC2511-5G
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride 95%
1,1,2,2-Tetrafluoro-2-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethanesulphonyl fluoride
Formel: C₄HF₉O₃S
Kogepunkt: 70 °C (400 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07778617
CAS-nummer: 104729-49-9
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II