4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2475-1G PC2475-250MG
APOSPC2475-1GEA 3010 DKK
APOSPC2475-1G APOSPC2475-250MG
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl 98%
4'-Bromo-4-(trifluoromethoxy)biphenyl
Formel: C₁₃H₈BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972698
CAS-nummer: 134150-03-1