2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2447-1G PC2447-500MG PC2447-5G
APOSPC2447-1GEA 2340 DKK
APOSPC2447-1G APOSPC2447-500MG APOSPC2447-5G
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
2,4-Dimethyl-3-fluorobromobenzene
Formel: C₈H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079714
CAS-nummer: 26584-26-9