1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2438-1G PC2438-500MG
APOSPC2438-1GEA 1810 DKK
APOSPC2438-1G APOSPC2438-500MG
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane 95%
1-Bromo-2-fluoro-2-methylpropane
Formel: C₄H₈BrF
Molekylvægt: 155.009 g/mol
Kogepunkt: 95…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972692
CAS-nummer: 19869-78-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III