Vinyl perfluorononanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2387-1G PC2387-5G
APOSPC2387-1GEA 1210 DKK
APOSPC2387-1G APOSPC2387-5G
Vinyl perfluorononanoate
Vinyl perfluorononanoate
Formel: C₁₁H₃F₁₇O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078320
CAS-nummer: 54640-64-1