4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2381-25G PC2381-5G PC2381-1G
APOSPC2381-25GEA 1910 DKK
APOSPC2381-25G APOSPC2381-5G APOSPC2381-1G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
Kogepunkt: 265…266 °C
Massefylde: 1,523 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094156
CAS-nummer: 351003-34-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II