(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1,1-difluoro-1-phenylethane, β,β-Difluorophenethyl bromide
PC2359-1G PC2359-250MG
APOSPC2359-1GEA 3220 DKK
APOSPC2359-1G APOSPC2359-250MG
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Molekylvægt: 221.042 g/mol
Kogepunkt: 55…56 °C (2 mm Hg)
Smeltepunkt: –26…–24 °C
Massefylde: 1.534 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777119
CAS-nummer: 108661-89-8