2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2287-1G PC2287-250MG
APOSPC2287-1GEA 4780 DKK
APOSPC2287-1G APOSPC2287-250MG
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 98%
2,3-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formel: C₈H₃F₆NO₂
Kogepunkt: 223…225 °C (760 mm Hg)
Smeltepunkt: 26…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972858
CAS-nummer: 1978-06-9