Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC2253M-1G PC2253M-5G PC2253M-250MG
APOSPC2253M-1GEA 1070 DKK
APOSPC2253M-1G APOSPC2253M-5G APOSPC2253M-250MG
Dibromo(fluoro)acetic acid 97%
Dibromo(fluoro)acetic acid
Formel: C₂HBr₂FO₂
Kogepunkt: 130 °C (60 mm Hg)
Smeltepunkt: 40…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069082
CAS-nummer: 353-99-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,III