1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC2241-1G PC2241-5G
APOSPC2241-1GEA 393 DKK
APOSPC2241-1G APOSPC2241-5G
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
1,3-Bis(1H,1H,2H,2H-tridecafluoroooct-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formel: C₂₀H₂₀F₂₆OSi₂
Kogepunkt: 81…82 °C (11 mm Hg)
Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00270970
CAS-nummer: 71363-70-7