3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2213-25G PC2213-5G
APOSPC2213-25GEA 3670 DKK
APOSPC2213-25G APOSPC2213-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₄F₆O₃S
Molekylvægt: 294.171 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784329
CAS-nummer: 199188-30-2