3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2189-1G PC2189-500MG
APOSPC2189-1GEA 3500 DKK
APOSPC2189-1G APOSPC2189-500MG
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
3-(4-Fluorophenylthio)butyric acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂S
Molekylvægt: 214.257 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00816765
CAS-nummer: 259544-93-9