Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC2151G-1G
PC2151G-5G
APOSPC2151G-1GEA
436
DKK
APOSPC2151G-1G
APOSPC2151G-5G
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane) 97%
Perfluoro(2-iodo-2-methylpentane)
Formel:
C₆F₁₃I Kogepunkt: 115 °C Massefylde: 2,14 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082619 CAS-nummer: 102780-88-1 |