5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210146-100MG PC210146-1G PC210146-250MG
APOSPC210146-100MGEA 1310 DKK
APOSPC210146-100MG APOSPC210146-1G APOSPC210146-250MG
5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
5,7-Difluoroisoindolin-1-one
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169.128 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29072780
CAS-nummer: 1445862-22-5