5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210146-100MG
PC210146-1G
PC210146-250MG
APOSPC210146-100MGEA
1310
DKK
APOSPC210146-100MG
APOSPC210146-1G
APOSPC210146-250MG
5,7-Difluoroisoindolin-1-one ≥98%
5,7-Difluoroisoindolin-1-one
Formel:
C₈H₅F₂NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD29072780 CAS-nummer: 1445862-22-5 |