3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC210142-100MG PC210142-1G PC210142-250MG
APOSPC210142-100MGEA 0 DKK
APOSPC210142-100MG APOSPC210142-1G APOSPC210142-250MG
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
3-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12024501
CAS-nummer: 1150618-34-0