1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210140-100MG PC210140-250MG
APOSPC210140-100MGEA 1900 DKK
APOSPC210140-100MG APOSPC210140-250MG
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol ≥98%
1-(2-(Difluoromethyl)phenyl)ethanol
Formel: C₉H₁₀F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28519456
CAS-nummer: 1783382-76-2