4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210136-1G PC210136-5G
APOSPC210136-1GEA 3510 DKK
APOSPC210136-1G APOSPC210136-5G
4-Ethyl-3-fluorophenol ≥98%
4-Ethyl-3-fluorophenol
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16658621
CAS-nummer: 326493-65-6