8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210135-100MG PC210135-1G
APOSPC210135-100MGEA 2550 DKK
APOSPC210135-100MG APOSPC210135-1G
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one ≥98%
8-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038616
CAS-nummer: 127169-82-8