6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210133-100MG PC210133-1G
APOSPC210133-100MGEA 162 DKK
APOSPC210133-100MG APOSPC210133-1G
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole ≥98%
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄FIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18381157
CAS-nummer: 1260384-77-7