3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210128-100MG PC210128-1G PC210128-250MG
APOSPC210128-100MGEA 1880 DKK
APOSPC210128-100MG APOSPC210128-1G APOSPC210128-250MG
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one ≥98%
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Formel: C₅H₆F₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17240576
CAS-nummer: 1048018-91-2