1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210083-1G
PC210083-500MG
APOSPC210083-1GEA
5560
DKK
APOSPC210083-1G
APOSPC210083-500MG
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-4-phenylpiperazine
Formel:
C₁₆H₁₆FN₃O₂ Molekylvægt: 301.316 g/mol Smeltepunkt: 152…153 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28506332 CAS-nummer: 556801-40-2 |