N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210079-1G PC210079-500MG
APOSPC210079-1GEA 3330 DKK
APOSPC210079-1G APOSPC210079-500MG
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
N-(4-Chlorophenyl)-2-{[1-methyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-yl]carbonyl}hydrazinecarbothioamide
Formel: C₁₄H₁₂ClF₃N₄OS
Molekylvægt: 376.784 g/mol
Smeltepunkt: 196…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28369723
CAS-nummer: 1656294-82-4