(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210078-1G PC210078-500MG
APOSPC210078-1GEA 6690 DKK
APOSPC210078-1G APOSPC210078-500MG
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
(4-Chlorophenyl)methyl 2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₇Cl₃F₃NO₂
Molekylvægt: 384.565 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28369722
CAS-nummer: 1656294-84-6