4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210074-1G PC210074-500MG
APOSPC210074-1GEA 6690 DKK
APOSPC210074-1G APOSPC210074-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₀H₈ClF₃N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28347881
CAS-nummer: 1644602-69-6