2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210069-1G PC210069-500MG
APOSPC210069-1GEA 4220 DKK
APOSPC210069-1G APOSPC210069-500MG
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
2-Chloro-5-[8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-3-yl]pyridine
Formel: C₁₃H₆Cl₂F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28127035
CAS-nummer: 1630096-66-0