Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210066-1G
PC210066-500MG
APOSPC210066-1GEA
2120
DKK
APOSPC210066-1G
APOSPC210066-500MG
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Methyl 3-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)-2-acetamidoprop-2-enoate
Formel:
C₁₈H₁₄ClF₃N₂O₄ Molekylvægt: 414.763 g/mol Smeltepunkt: 179…180 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28127025 CAS-nummer: 1630103-73-9 |