2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC210036-1G PC210036-500MG
APOSPC210036-1GEA 7990 DKK
APOSPC210036-1G APOSPC210036-500MG
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
2-Fluoro-4,6-diiodoaniline
Formel: C₆H₄FI₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14708138
CAS-nummer: 1301739-25-2