Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC2053-25G PC2053-5G
APOSPC2053-25GEA 2300 DKK
APOSPC2053-25G APOSPC2053-5G
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide 97%
Ammonium 2-aminohexafluoroisopropoxide
Formel: C₃H₃F₆NO·H₃N
Smeltepunkt: 89…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784295
CAS-nummer: 1274903-33-1