Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC201384-1G PC201384-25G PC201384-5G
APOSPC201384-1GEA 186 DKK
APOSPC201384-1G APOSPC201384-25G APOSPC201384-5G
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate 96%
Methyl 4-amino-2,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20725922
CAS-nummer: 952285-52-8