7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201382-100MG PC201382-250MG
APOSPC201382-100MGEA 194 DKK
APOSPC201382-100MG APOSPC201382-250MG
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one 95+%
7-Amino-5-fluoroindolin-2-one
Formel: C₈H₇FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193359
CAS-nummer: 945381-62-4