3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC201381-100MG
PC201381-250MG
PC201381-1G
APOSPC201381-100MGEA
1070
DKK
APOSPC201381-100MG
APOSPC201381-250MG
APOSPC201381-1G
3,6-Difluoropyridin-2-amine 95+%
3,6-Difluoropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄F₂N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13175493 CAS-nummer: 944799-22-8 |